Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine
form
powder
storage temp.
−20°C
General description
Czynnik immunosupresyjny został wyizolowany z proszku acetonowego śledziony. Był on w stanie hamować powstawanie limfoblastów.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Purification of immunosuppressive factors extracted from bovine spleen (lymphoid chalone).
Lenfant, M.
Cell and Tissue Kinetics, 11, Cell Tissue Kinet-Cell Tissue Kinet (1978)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S9005-10G | 04061831169263 |
| S9005-50G | 04061833631898 |
| S9005-1G | 04061823208437 |