Merck
S8880
Arachidyl stearate
Synonim(y):
Stearic acid arachidyl ester
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H76O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
565.01
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-970-5
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)