Merck
S8814
α-Cyclodextrin phosphate sodium salt
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
1650-2000
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O[C@H]1O[C@@H]2COP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)