Merck
S8649
Sigma-Aldrich
Sar-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro
≥97% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H39N9O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
601.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CNCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Wisniowski et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 125(1), 38-45 (1995-01-01)
Pneumocystis carinii pneumonia is a major opportunistic infection in patients with the acquired immune deficiency syndrome. P. carinii attachment to alveolar epithelial cells is considered necessary for growth and replication of the organism. Recent studies have focused on the role