Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 633,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H41NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.55
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
203-883-2
MDL number:
Form:
crystalline
Assay:
≥98%
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
crystalline
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h22H,2-19H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
OTGQIQQTPXJQRG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Cnr1(25248)
General description
Stearoyl ethanolamide, also called N-stearoylethanolamine (NSE) is present ubiquitously in all mammals. It exists in three isoforms when synthesized. It has therapeutic potential to modulate immune and inflammatory responses. It also possess antioxidative and membranoprotective functionality. NSE molecules pack in tail-to-tail fashion in lipid bilayer.
Application
Stearoyl ethanolamide (NSE) has been used as standard for quantifying in house synthesized NSE using thin layer chromatography.
Biochem/physiol Actions
Most abundant fatty acid ethanolamide produced by PLD hydrolysis of cell membrane phospholipids.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ~98% (TLC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99.5% |
| form crystalline | form powder | form - | form liquid |
| Gene Information rat ... Cnr1(25248) | Gene Information human ... CNR1(1268), CNR2(1269), PPARA(5465), TRPV1(7442) | Gene Information - | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?