Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł 1436,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
Nazwa produktu
N-Oleoylethanolamine, ~98% (TLC)
assay
~98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)NCCO
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
InChI key
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269), PPARA(5465), TRPV1(7442)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~98% (TLC) | description ≥98%, ethanol solution | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98%, crystalline |
| assay ~98% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| Gene Information human ... CNR1(1268), CNR2(1269), PPARA(5465), TRPV1(7442) | Gene Information human ... CNR1(1268), CNR2(1269) | Gene Information mouse ... Cnr2(12802) | Gene Information rat ... Cnr1(25248) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form ethanol solution | form powder | form crystalline |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility 4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to yellow | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Oleoylethanolamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?