Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse, Xenopus, bovine, human, zebrafish, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:1,000 using rat brain hipoccampal tissue homogenate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer603)
Gene Information
human ... SYN1(6853)
mouse ... Syn1(20964)
rat ... Syn1(24949)
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S8192-100UL | 04061837724602 |