Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 610,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
610,00 zł
Nazwa produktu
Scriptaid, ≥95%, solid
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
mp
160-161 °C
solubility
DMSO:methanol (1:1): complete 2 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow, DMSO: 1 mg/mL, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
ONC(=O)CCCCCN1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H18N2O4/c21-15(19-24)10-2-1-3-11-20-17(22)13-8-4-6-12-7-5-9-14(16(12)13)18(20)23/h4-9,24H,1-3,10-11H2,(H,19,21)
InChI key
JTDYUFSDZATMKU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95%, solid | description The Histone Deacetylase Inhibitor II, also referenced under CAS 174664-65-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications. | description - | description A cell-permeable bishydroxamic acid histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor properties. |
| assay ≥95% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO:methanol (1:1): complete 2 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow, methanol: soluble, DMSO: 1 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scriptaid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?