Merck
559418
SBHA
A cell-permeable bishydroxamic acid histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor properties.
Synonim(y):
Suberic Bishydroxamate, Suberoyl Bishydroxamic Acid, HDAC Inhibitor XII
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(O)C(=O)CCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C8H16N2O4/c11-7(9-13)5-3-1-2-4-6-8(12)10-14/h13-14H,1-6H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
IDQPVOFTURLJPT-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek inhibitor deacetylazy histonowej (HDAC) kwasu bishydroksamowego o właściwościach przeciwnowotworowych. Stwierdzono, że powoduje wzrost acetylowanego histonu H4 w komórkach MEL. Stwierdzono również, że hamuje aktywność ludzkich HDAC1 i HDAC3 z podobną siłą (ID50 ~ 250-300 nM). Należy do hybrydowej klasy polarnych związków, które indukują zarówno różnicowanie transformowanych komórek, jak i apoptozę. Wykazano, że hamuje wzrost proliferujących keratynocytów i komórek raka płaskonabłonkowego (IC50 = odpowiednio 11,57 µM i 5,39 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 11,57 µM i 5,39 µM w hamowaniu wzrostu odpowiednio proliferujących keratynocytów i komórek raka płaskonabłonkowego.
Główny cel
aktywność ludzkich HDAC1 i HDAC3
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Z katalogu:
Opis. Dodawany w terenie "przepuszczalny dla komórek"
Other Notes
Brinkmann, H., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 22491.
Richon, V.M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 3003.
Richon, V.M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 5705.
Marks, P.A., 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 10251.
Legal Information
Niedostępne w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c