Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 450,00 zł 337,50 zł |
Informacje o tej pozycji
165,00 zł
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
product line
BioXtra
assay
≥98% (GC)
form
powder or chunks
impurities
<0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
ign. residue
<0.1%
color
white
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless (room temperature)
anion traces
chloride (Cl-): <0.005%, sulfate (SO42-): <0.01%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Na: <0.005%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay 99% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless (room temperature) | solubility water: 200 mg/mL, clear, colorless | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F ) | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or chunks | form powder or crystals | form powder | form powder |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line BioReagent |
| useful pH range 5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L) | useful pH range 5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L) | useful pH range 5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L) | useful pH range 5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Sorbitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?