Merck
S7443
Sigma-Aldrich
Anti-Sox3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
ammonium sulfate suspension
masa cząsteczkowa
antigen 44.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rodent
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX3(6658)
mouse ... Sox3(20675)
rat ... Sox3(679158)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to human Sox3 (amino acids 283-295) conjugated to BSA.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deshani C Ranawakage et al.
Scientific reports, 9(1), 6895-6895 (2019-05-06)
The affinity of an antibody for its antigen serves as a critical parameter for antibody evaluation. The evaluation of antibody-antigen affinity is essential for a successful antibody-based assay, particularly immunoprecipitation (IP), due to its strict dependency on antibody performance. However