Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PL/IM430, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~100 kDa
species reactivity
human
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using platelet total cell extract.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATP2A3(489)
General description
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S7199-25UL | 04061838033215 |
| S7199-200UL | 04061838033208 |