Merck
S7174
Sigma-Aldrich
L-erythro-Sphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m1/s1
Klucz InChI
WWUZIQQURGPMPG-MCXRAWCPSA-N
Inne uwagi
Inactive isomer of sphingosine
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup