Merck
S6821
Sigma-Aldrich
Anti-SMC1L1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-SMC1, Anti-SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1, Anti-SMC1α
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
antigen 160 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using 293-T cell lysates
western blot: 1:2,000-1:4,000 using extracts of HeLa nuclear cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMC1A(8243)
mouse ... Smc1a(24061)
rat ... Smc1a(63996)
Opis ogólny
Białko strukturalnego utrzymania chromosomów 1A (SMC1A, SMC1L1, SMC1) należy do nadrodziny białek strukturalnego utrzymania chromosomów (SMC). Gen SMC1A znajduje się na ludzkim chromosomie Xp11.22.
Specyficzność
Anty-SMC1L1 (znany również jako SMC1 i SMC1a) specyficznie rozpoznaje SMC1L1.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 954-970 ludzkiego SMC1L1, sprzężony z KLH poprzez N-końcową resztę cysteiny. Sekwencja ta różni się od odpowiednich sekwencji myszy i szczurów odpowiednio 2 i 3 aminokwasami.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SMC1L1 produkowane u królików może być stosowane w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Strukturalna konserwacja białka chromosomowego 1A (SMC1A, SMC1L1, SMC1) może być fosforylowana przez zmutowaną ataksję-teleangiektazję (ATM), co wskazuje na potencjalną rolę tego białka w naprawie DNA. Tak więc fosforylacja SMC1L1 wydaje się być krytycznym zdarzeniem w szlaku ATM-nibrina (NBS1) - rak piersi typu 1 (BRCA1), który pośredniczy w przeżyciu komórek i stabilizacji chromosomów po uszkodzeniu DNA. Mutacje w genie SMC1L1 powodują zespół Cornelii de Lange, wieloukładowe zaburzenie rozwojowe. Białko SMC1A uczestniczy w dynamice chromosomów, naprawie uszkodzeń dwuniciowych (DSB) i nowotworzeniu. Gen kodujący to białko może kontrolować cykl komórkowy i pomaga utrzymać stabilność genomu. Zablokowanie genu SMC1A może blokować proliferację i migrację komórek raka wątrobowokomórkowego.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphorylation of SMC1 is a critical downstream event in the ATM-NBS1-BRCA1 pathway
Kitagawa R, et al.
Genes & Development, 18(12), 1423-1438 (2004)
Phosphorylation of SMC1A promotes hepatocellular carcinoma cell proliferation and migration
Zhang Y, et al.
International Journal of Biological Sciences, 14(9), 1081-1081 (2018)
Ilaria Parenti et al.
Epigenetics, 9(7), 973-979 (2014-04-24)
Cornelia de Lange syndrome (CdLS) is a rare multisystem disorder characterized by facial dysmorphisms, limb anomalies, and growth and cognitive deficits. Mutations in genes encoding subunits (SMC1A, SMC3, RAD21) or regulators (NIPBL, HDAC8) of the cohesin complex account for approximately