Merck
S6407
N-Succinyl-Ile-Ala-7-amido-4-methylcoumarin
protease substrate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.49
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C23H29N3O7/c1-5-12(2)21(26-18(27)8-9-19(28)29)23(32)24-14(4)22(31)25-15-6-7-16-13(3)10-20(30)33-17(16)11-15/h6-7,10-12,14,21H,5,8-9H2,1-4H3,(H,24,32)(H,25,31)(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
JHJBNOSZSJDELK-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)