Przejdź do
S6258
Gotowy roztwór spektynomycyny
100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1, Cell culture tested
Synonim(y):
Aktinospektacyna, Espectinomicina, Spectacin, Spectam, Togamycyna, Trobicyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12352207
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
storage temp.
−20°C
General description
Spektynomycyna jest antybiotykiem aminocyklitolowym naturalnie wytwarzanym przez Streptomyces spectabilis. Spektynomycyna wykazuje działanie hamujące in vitro (31,2 μg / ml) przeciwko bakteriom Gram-ujemnym i Gram-dodatnim, takim jak Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter i Staphylococcus epidermidis. Działa jako inhibitor syntezy białek, wiążąc się z podjednostką rybosomalną 30S bakterii. W szczególności oddziałuje z 16S rRNA podczas procesu elongacji i blokuje czynnik elongacji G (EF-G), który jest odpowiedzialny za katalizę translokacji peptydylo-tRNA.
Spektynomycyna jest stosowana jako selektywny marker oporności (Spc) u Leptospira spp. Marker Spc może być stosowany do badań przesiewowych transformacji u leptospir zarówno z plazmidów, jak i integracji chromosomalnej. Oporność na spektynomycynę występuje poprzez mutację genu rpsE, który koduje białko S5, lub poprzez bakteryjny gen aadA, który koduje enzym aminoglikozyd-3"-adenylotransferazę. Spektynomycyna może być również stosowana w amplifikacji plazmidów o niskiej liczbie kopii niosących replikony (100 μg / ml).
W klinice spektynomycyna jest stosowana jako lek przeciwko Neisseria gonorrhoeae zarówno w przypadku rzeżączkowego zapalenia cewki moczowej, jak i szyjki macicy.
Spektynomycyna jest również inhibitorem syntezy białek plastydowych. Jest stosowana jako specyficzny marker (0,2-5 mg/ml) dla warstwy komórek w celu monitorowania rozwoju liści, a także jest wykorzystywana do generowania roślin z niedoborem polimerazy RNA kodowanej przez plastyd na podłożu MS-agar (0,5 mg/ml). Spektynomycyna była również badana pod kątem infekcji dróg oddechowych bydła przez Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica.
Informacje techniczne
1. Gotowy roztwór spektynomycyny został opracowany w celu zapobieżenia zamarzaniu w temperaturze -20°C oraz uniknięcia wytrącania się roztworu w cyklach zamrażania-rozmrażania.
2. Sugerowane stężenie spektynomycyny (na podstawie literatury) w testach hodowli komórkowych wynosi 0,2-100 mγ/ml. Dlatego zaleca się rozcieńczenie gotowego roztworu w stosunku 1:1000-500 000.
Physical form
Płyn - w stosunku 1:1 DMSO:woda
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1441P4512SML3001
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
concentration
100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
concentration
-
concentration
10 mg/mL in H2O
concentration
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)