Przejdź do
SML3001
Gotowy roztwór fleomycyny
antibiotic, liquid
Synonim(y):
Phleomycin ready made solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H86N20O21S2
Masa cząsteczkowa:
1427.52
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.77
Form:
liquid
Storage condition:
protect from light
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gotowy roztwór fleomycyny, 0.2 μm filtered, 20mg/mL in 20mM HEPES
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
SMILES string
N=C(NCCCCNC(C1=CSC(C2CSC(CCNC(C(NC(C(C(C(NC(C([C@H](O[C@H]3[C@@H](O[C@@H]4O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H](OC(N)=O)C4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CO)O3)C5=CN=CN5)NC(C6=C(C)C(N)=NC(C(NCC(C(N)=O)N)CC(N)=O)=N6)=O)=O)C)O)C)=O)C(O)C)=O)=N2)=N1)=O)N
General description
Fleomycyna jest antybiotykiem glikopeptydowym wytwarzanym przez Streptomyces verticillus. Należy do rodziny bleomycyn o szerokim spektrum działania antybiotycznego zarówno w komórkach prokariotycznych, jak i eukariotycznych. Podobnie jak bleomycyna, fleomycyna jest również środkiem przeciwnowotworowym, który powoduje rozszczepienie DNA, co prowadzi do śmierci komórki. Rozszczepienie DNA przez fleomycynę jest inicjowane przez jony metali, powodując reaktywne formy utleniania (ROS), które indukują uszkodzenia oksydacyjne, dlatego fleomycyna jest stosowana jako induktor uszkodzeń DNA do testowania naprawy podwójnej nici DNA. Dodatkowo, naprawa DNA jest testowana za pomocą testu kometowego w celu pomiaru pęknięć DNA po leczeniu fleomycyną. Fleomycyna jest również powszechnie stosowana jako środek selektywny poprzez wykorzystanie genu ble do indukowania oporności komórek. Gen ble koduje białko BLE, które tworzy kompleks 1:1 z fleomycyną, zmniejszając jej toksyczność.
Biochem/physiol Actions
Antybiotyk, środek selekcyjny, środek przeciwnowotworowy
Other Notes
  • Gotowy roztwór fleomycyny jest dostarczany w neutralnym buforze (20 mM HEPES, pH∼7). Ze względu na wrażliwość na środowisko kwaśne lub zasadowe należy utrzymywać środowisko neutralne.
  • Gotowy roztwór fleomycyny jest wrażliwy na światło i powinien być chroniony przed światłem.
  • Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania tego produktu. Gotowy roztwór fleomycyny powinien być podzielony po otrzymaniu.
  • Zalecane stężenie do zastosowań związanych z uszkodzeniami DNA wywołanymi przez fleomycynę wynosi 2,5-100 μg/ml7-12, dlatego roztwór podstawowy (20 mg/ml) można rozcieńczyć 200-8000 razy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B7216P4512M5353
description
0.2 μm filtered, 20mg/mL in 20mM HEPES
description
Cell culture tested, 10 mg/mL in H2O
description
10 mg/mL in H2O, ≥98% (HPLC), Cell culture tested
description
10 mg/mL in DMSO, ≥98% (HPLC), Cell culture tested
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)