Merck
S6019
Stachyose tetradecaacetate
~95%
Synonim(y):
α-D-Gal-(1→6)-α-D-Gal-(1→6)-α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru acetate, Lupeose acetate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H70O35
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1255.09
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)