Merck
S5883
Sigma-Aldrich
Strophanthidol
Synonim(y):
3β,5,14,19-Tetrahydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,5,14,19-tetrol, K-Strophanthidol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC12CCC3C(CCC4(O)CC(O)CCC34CO)C1(O)CCC2C5=CC(=O)OC5
InChI
1S/C23H34O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,15-18,24-25,27-28H,2-9,11-13H2,1H3
Klucz InChI
ZNDMLUUNNNHNKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reduced aglycone of K-strophanthin and cymarin, one of the primary excretion products after use of the glycosides in treatment of congestive heart failure.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges