Wybierz wielkość
916,00 zł
2388,50 zł
916,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
SKI II, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Nc2nc(cs2)-c3ccc(Cl)cc3)cc1
InChI
1S/C15H11ClN2OS/c16-11-3-1-10(2-4-11)14-9-20-15(18-14)17-12-5-7-13(19)8-6-12/h1-9,19H,(H,17,18)
InChI key
ZFGXZJKLOFCECI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S5696-10MG | 04061832434254 |
| S5696-50MG | 04061832434261 |