Merck
S5508
Statine
Synonim(y):
(3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3537971
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)[C@@H](O)CC(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)