Kluczowe dokumenty
S5441
Sigma-Aldrich
Stresscopin-related peptide amide human trifluoroacetate salt
Synonim(y):
SRP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C205H358N68O57
Masa cząsteczkowa:
4687.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
4687.46 g/mol
opakowanie
pkg of 500 μg
kolor
white
rozpuszczalność
water: soluble
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... UCN2(90226)
Amino Acid Sequence
His-Pro-Gly-Ser-Arg-Ile-Val-Leu-Ser-Leu-Asp-Val-Pro-Ile-Gly-Leu-Leu-Gln-Ile-Leu-Leu-Glu-Gln-Ala-Arg-Ala-Arg-Ala-Ala-Arg-Glu-Gln-Ala-Thr-Thr-Asn-Ala-Arg-Ile-Leu-Ala-Arg-Val-NH2
Działania biochem./fizjol.
Specyficzny ligand dla receptora hormonu uwalniającego kortykotropinę typu 2 (CRHR2).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)