Key Documents
S5003
Stearyl acetate
≥99%
Synonim(y):
Acetic acid stearyl ester
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥99%
Postać
powder
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h3-19H2,1-2H3
Klucz InChI
OIZXRZCQJDXPFO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3