Merck
S4939
N-Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
proteasome substrate, ≥98% (HPLC), solid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H50N5O10F3
Masa cząsteczkowa:
817.85
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C40H50F3N5O10/c1-20(2)15-28(45-32(50)13-14-33(51)52)37(55)46-29(16-21(3)4)38(56)48-35(22(5)6)39(57)47-30(17-23-7-10-25(49)11-8-23)36(54)44-24-9-12-26-27(40(41,42)43)19-34(53)58-31(26)18-24/h7-12,18-22,28-30,35,49H,13-17H2,1-6H3,(H,44,54)(H,45,50)(H,46,55)(H,47,57)(H,48,56)(H,51,52)/t28-,29-,30-,35-/m0/s1
InChI key
ZSJPCNKJLSJEQF-DWNBPJMTSA-N
Biochem/physiol Actions
Chymotrypsin and multicatalytic endopeptidase complex: proteasome substrate similar to AMC derivative
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S4939-10MG04061832910185