Merck
S3922
Sigma-Aldrich
[Methyl-D-Phe6, D-Trp7,9, Leu10-psi(CH2NH)Leu11]-Substance P Fragment 6-11
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Methyl-D-Phe-D-Trp-Phe-D-Trp-Leu-psi[CH2NH]-Leu-NH2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H67N9O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
910.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (HPLC)
skład
Peptide content, ~70%
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)N[C@H](CN[C@@H](CC(C)C)C(N)=O)CC(C)C
informacje o genach
human ... TAC1(6863)
Działania biochem./fizjol.
This substance P analog inhibited small-cell lung cancer proliferation in vitro and in vivo.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Orosz et al.
International journal of cancer, 60(1), 82-87 (1995-01-03)
Human small-cell lung-cancer cells (SCLC) produce and secrete gastrin-releasing peptide (GRP), the mammalian equivalent of bombesin (BN). There is some evidence to suggest that GRP is an autocrine regulator of SCLC cell growth. In the search for potent BN antagonists