Przejdź do
S3752
Tin(II) stearate
≥90%
Synonim(y):
Stannous octadecanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H70O4Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
685.65
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-266-5
MDL number:
assay
≥90%
form
solid
color
off-white to tan
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
SMILES string
[SnH4].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2.Sn.2H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;;
InChI key
UKCSJTDHWBRUPC-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6994-59-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S3752-50G04061832865461
S3752-5G04061832865478