Merck
S3071
Sigma-Aldrich
γ-Synuclein human
recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonim(y):
BCSG1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SNCG(6623)
Działania biochem./fizjol.
Białko o masie 13,3 kDa (127 aminokwasów), które odgrywa rolę w integralności sieci neurofilamentów. Członek rodziny małych, wysoce konserwatywnych białek synukleinowych wyrażanych głównie w neuronach i niektórych nowotworach.
Białko o masie 13,3 kDa, które odgrywa rolę w integralności sieci neurofilamentów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
γ-Synuclein: subcellular localization in neuronal and non-neuronal cells and effect on signal transduction.
Surguchov, A, et al.
Cell Motility, 49, 218-222 (2001)
Zhong-Zong Pan et al.
The Journal of biological chemistry, 277(38), 35050-35060 (2002-07-18)
Synucleins are a family of highly conserved small proteins predominantly expressed in neurons. Recently we and others have found that gamma-synuclein is dramatically up-regulated in the vast majority of late-stage breast and ovarian cancers and that gamma-synuclein over-expression can enhance
Wei Wang et al.
BMC biochemistry, 12, 63-63 (2011-12-14)
D-serine is an important coagonist at the NR1 subunit of the NMDA receptor class of glutamate receptors. It is chiefly synthesized in the CNS by serine racemase (SR). Regulation of SR activity is still poorly understood. As step toward developing