Przejdź do
G0142
Gly-Phe p-nitroanilide
cathepsin c substrate
Synonim(y):
Gly-Phe-pNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.35
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C17H18N4O4/c18-11-16(22)20-15(10-12-4-2-1-3-5-12)17(23)19-13-6-8-14(9-7-13)21(24)25/h1-9,15H,10-11,18H2,(H,19,23)(H,20,22)
InChI key
KNDZCZRECXTRHP-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for cathepsin C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1899G2901G9137
description
cathepsin c substrate
description
protease substrate
description
~99% (TLC)
description
dipeptidylpeptidase IV substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
~99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)