Merck
S2381
DL-Stearoylcarnitine chloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H50ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.12
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nekadate and Blumberg
Cancer Research, 47, 6547-6547 (1987)