Kluczowe dokumenty
S2194
Anti-SNAP-23 (TS-19) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Synaptosomal-Associated Protein 23
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
metody
indirect immunofluorescence: 1:200 using mouse embryonic 3T3-LT cell line.
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of mouse fibroblasts NIH3T3 cell
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNAP23(8773)
mouse ... Snap23(20619)
rat ... Snap23(64630)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2