Merck
S2125
(−)Scopolamine N-oxide hydrobromide
Synonim(y):
Hyoscine N-oxide hydrobromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO5 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.26
EC Number:
228-066-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
Br.C[N+]1([O-])C2C[C@@H](CC1C3OC23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO5.BrH/c1-18(21)13-7-11(8-14(18)16-15(13)23-16)22-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13-,14+,15-,16+,18?;/m1./s1
InChI key
MGNNYKWRWHQLCR-RDYQINQZSA-N
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonist
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)