Merck
S2070
Sigma-Aldrich
Anti-SF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Synonim(y):
Anti-Splicing Factor 4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
ammonium sulfate suspension
masa cząsteczkowa
antigen 72.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rodent
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SF4(57794)
mouse ... Sf4(70616)
rat ... Sf4(290666)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to human SF4 (amino acids 103-105), conjugated to BSA.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)