Merck
S2028
Span® 65
Synonim(y):
Sorbitane tristearate
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
247-891-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Other Notes
Fatty acid composition:
stearic acid (C18:0) approx. 50%; balance primarily palmitic acid (C16:0).
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)