Merck
S1881
Supelco
Sodium bismuthate(V) hydrate
≥80%
About This Item
Wzór liniowy:
NaBiO3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.97 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Próba
≥80%
ciąg SMILES
O.[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.H2O.3O/h;;1H2;;;/q;+1;;;;-1
Klucz InChI
UQGDUPFKOOSTOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)