Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H13O9PBa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥90%
form
solid
impurities
water (Karl Fischer, NMT 8.5% (2 MOLES/MOLE))
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ba++].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);/q;+2/p-2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
ANEIDNTXSPRLJW-BTVCFUMJSA-L
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S1753-100MG | 04061833276044 |
| S1753-5MG | 04061835534623 |
| S1753-500MG | 04061835534616 |
| S1753-25MG | 04061835534609 |