Przejdź do
S1688
SR 57227A
solid
Synonim(y):
4-amino-1-(6-chloro-2-pyridyl)-piperidine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
876,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14ClN3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
876,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble 9 mg/mL
SMILES string
Cl.NC1CCN(CC1)c2cccc(Cl)n2
InChI
1S/C10H14ClN3.ClH/c11-9-2-1-3-10(13-9)14-6-4-8(12)5-7-14;/h1-3,8H,4-7,12H2;1H
InChI key
FUMINTAAUJUVMP-UHFFFAOYSA-N
Application
SR 57227A may be used in 5-HT3-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Potent and selective 5-HT3 serotonin receptor agonist.
SR 57227A is a highly selective of central and peripheral 5-HT3 receptors[1] and an inhibitor of NMDA receptor-mediated responses in rat cortical pyramidal cells.[2] It exhibits anti-depressant like effects in rats and decreased isolation-induced aggressive behavior.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1882R1402J3770
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 9 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white to beige
color
light yellow
color
white to off-white
Gene Information
human ... HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
-
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)