S1315
L-Serine
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
pochodzenie biologiczne
non-animal source
Próba
≥98.5%
producent / nazwa handlowa
Ajinomoto
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
mp
222 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL
przydatność
suitable for manufacturing use
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1