Merck
S1195
ST638
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
α-Cyano-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-phenylthiomethyl)cinnamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
mp
134-135.5 °C
solubility
DMSO: 19 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1cc(cc(CSc2ccccc2)c1O)\C=C(/C#N)C(N)=O
InChI
1S/C19H18N2O3S/c1-2-24-17-10-13(8-14(11-20)19(21)23)9-15(18(17)22)12-25-16-6-4-3-5-7-16/h3-10,22H,2,12H2,1H3,(H2,21,23)/b14-8+
InChI key
YKLMGKWXBLSKPK-RIYZIHGNSA-N
Biochem/physiol Actions
Protein tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 370 nM). Also inhibits HGF-induced MAP kinase activation in hepatocytes and inhibits phospholipase D activity in human neutrophils.
Packaging
Light sensitive and packaged under nitrogen.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)