Merck
S1068
Sigma-Aldrich
SB-215505
solid, >98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Chloro-5-methyl-1-5-quinolycarbamoyl-indoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N3OCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
>98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: soluble ~11 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
inicjator
GlaxoSmithKline
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccnc4ccccc34)c2cc1Cl
InChI
1S/C19H16ClN3O/c1-12-10-13-7-9-23(18(13)11-15(12)20)19(24)22-17-6-8-21-16-5-3-2-4-14(16)17/h2-6,8,10-11H,7,9H2,1H3,(H,21,22,24)
Klucz InChI
BPVGSWDWIRIUME-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HTR2B(3357)
Działania biochem./fizjol.
Selective 5-HT2B serotonin receptor antagonist; 100-fold higher affinity at 2B versus 2C.
Cechy i korzyści
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Informacje prawne
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adam J Isabella et al.
Developmental cell, 53(3), 344-357 (2020-04-18)
Information flow through neural circuits often requires their organization into topographic maps in which the positions of cell bodies and synaptic targets correspond. To understand how topographic map development is controlled, we examine the mechanism underlying targeting of vagus motor