Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human neonatal foreskin or adult skin capillaries (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human neonatal foreskin or adult skin capillaries (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
CADMEC/HMVEC stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji śródbłonka i chorób, zwłaszcza tych związanych z mikrokrążeniem i układem naczyń włosowatych. Wykazano, że HMVEC/CADMEC wykazują ekspresję vWF, CD36 i CD31, są w stanie pobierać DiI-Ac-LDL i wykazują pozytywną aktywność funkcjonalną poprzez adhezję leukocytów stymulowaną cytokinami.
Wybrane partie HMVEC zostały dodatkowo przetestowane w celu wykazania zależnej od stymulacji angiogenezy i kluczowych szlaków sygnałowych komórek śródbłonka (fosforylacja VEGFR, Akt, MAPK oraz ekspresja Tie2, eNOS, Axl i Etk/Bmx).
CADMEC/HMVEC stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji śródbłonka i chorób, zwłaszcza tych związanych z mikrokrążeniem i układem naczyń włosowatych. Wykazano, że HMVEC/CADMEC wykazują ekspresję vWF, CD36 i CD31, są w stanie pobierać DiI-Ac-LDL i wykazują pozytywną aktywność funkcjonalną poprzez adhezję leukocytów stymulowaną cytokinami.
Wybrane partie HMVEC zostały dodatkowo przetestowane w celu wykazania zależnej od stymulacji angiogenezy i kluczowych szlaków sygnałowych komórek śródbłonka (fosforylacja VEGFR, Akt, MAPK oraz ekspresja Tie2, eNOS, Axl i Etk/Bmx).
Application
Funkcja naczyń śródbłonka, sygnalizacja komórkowa, angiogeneza
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Należy zapoznać się z protokołem CADMEC/HMVEC Culture Protocol.
Other Notes
Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?