S0945
Anti-Somatostatin Receptor Type 4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SSTR4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in Japan
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3 μg/mL using human pancreas, Islets of Langerhans
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSTR4(6754)
mouse ... Sstr4(20608)
rat ... Sstr4(25555)
Immunogen
Postać fizyczna