Kluczowe dokumenty
S0941
Anti-SMAC/Diablo antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~24 kDa by SDS-PAGE
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the human acute lymphoma Jurkat cell line
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DIABLO(56616)
mouse ... Diablo(66593)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie