Merck
S0826
Sigma-Aldrich
S-PMH
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(Z)-5-(4-(ethylthio)benzylidene)-hydantoin, (Z)-5-[4-(Ethylthio)benzylidene]imidazolidine-2,4-dione, 5-(4-Ethylsulfanylbenzylidene)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCSc1ccc(cc1)\C=C2/NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-2-17-9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)14-12(16)13-10/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16)/b10-7-
Klucz InChI
UWMDBDYLNJITCD-YFHOEESVSA-N
Działania biochem./fizjol.
S-PMH zwiększa adhezję komórka-komórka poprzez wzmocnienie połączeń ścisłych i adhezyjnych (TJ i AJ) oraz poprzez zniesienie destabilizującego działania kalcytoniny (CT) na te kompleksy.
S-PMH zwiększa adhezję komórka-komórka poprzez wzmocnienie połączeń ścisłych i adhezyjnych (TJ i AJ) oraz poprzez zniesienie destabilizującego działania kalcytoniny (CT) na te kompleksy. Kalcytonina i jej receptor ulegają ekspresji w nowotworach komórek prostaty i odgrywają kluczową rolę w przerzutach i genezie nowotworów. Wydaje się, że CT promuje przerzuty raka prostaty poprzez zmniejszenie adhezji komórka-komórka poprzez demontaż połączeń ścisłych i adhezyjnych oraz aktywację sygnalizacji B-kateniny. S-PMH najwyraźniej blokuje stymulowaną przez CT aktywność alphavbeta3 (kluczowy czynnik w przerzutach do kości). W modelu myszy nagich podawany dożylnie S-PMH i jego S-etylowa pochodna zmniejszały ortotopowy wzrost guza i hamowały powstawanie mikroprzerzutów nowotworowych w odległych narządach. S-PMH jest stosunkowo nietoksyczny w teście proliferacji komórek.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Calcitonin Gene-Related Peptides w podręczniku Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to calcitonin gene-related peptides for your research needs.