Kluczowe dokumenty
S0814
Anti-phospho-Serotonin N-Acetyltransferase (N-Terminal) (pThr29) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
metody
western blot: 0.5 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr29)
informacje o genach
rat ... Aanat(25120)
Immunogen
syntetyczny fosfopeptyd pochodzący z N-końcowego regionu szczurzego AA-NAT, który zawiera treoninę 29.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunocytochemia (1 artykuł)
Immunocytochemia (1 artykuł)
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierający 1 mg/ml BSA i 0,05% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Marlina O Córdoba-Moreno et al.
Scientific reports, 10(1), 4799-4799 (2020-03-18)
Daily oscillation of the immune system follows the central biological clock outputs control such as melatonin produced by the pineal gland. Despite the literature showing that melatonin is also synthesized by macrophages and T lymphocytes, no information is available regarding
Marco A Pires-Lapa et al.
International journal of molecular sciences, 19(8) (2018-07-28)
Melatonin (5-methoxy-N-acetylserotonin), the pineal hormone, is also synthesized by immune-competent cells. The pineal hormone signals darkness, while melatonin synthesized on demand by activated macrophages at any hour of the day acts locally, favoring regulatory/tolerant phenotypes. Activation of β-adrenoceptors in pinealocytes
Sandra Marcia Muxel et al.
PloS one, 7(12), e52010-e52010 (2013-01-04)
We demonstrate that during inflammatory responses the nuclear factor kappa B (NF-κB) induces the synthesis of melatonin by macrophages and that macrophage-synthesized melatonin modulates the function of these professional phagocytes in an autocrine manner. Expression of a DsRed2 fluorescent reporter
Claudia Emanuele Carvalho-Sousa et al.
Journal of pineal research, 68(3), e12636-e12636 (2020-02-12)
Environmental pollution in the form of particulate matter <2.5 μm (PM2.5 ) is a major risk factor for diseases such as lung cancer, chronic respiratory infections, and major cardiovascular diseases. Our goal was to show that PM2.5 eliciting a proinflammatory response