Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Shikimate-3-Phosphate Trisodium Salt,
solubility
H2O: 1.0 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Shikimate-3-Phosphate acts as an intermediate in the shikimic acid pathway of aromatic amino acid biosynthesis in microorganisms.
Application
Substrate for EPSP synthase, an enzyme involed in amino acid synthesis as well as glyphosate resistance in GMO crops.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 1.0 mg/mL | solubility - | solubility water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?