Key Documents
S0445
Anti-Serotonin 5-HT2B Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-5-HT(2B), Anti-5-HT-2B, Anti-5-HT2B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in Japan
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-6 μg/mL using human brain, neurons and glia
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR2B(3357)
mouse ... Htr2b(15559)
rat ... Htr2b(29581)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.