Merck
S0129
Sigma-Aldrich
N-Stearoyl-DL-dihydrolactocerebroside
Synonim(y):
1-O-(β-D-Lactosyl)-N-octadecanoyl-DL-dihydrosphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H93NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
892.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
grupa funkcyjna
amide
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H93NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(53)49-36(37(52)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)35-59-47-45(58)43(56)46(39(34-51)61-47)62-48-44(57)42(55)41(54)38(33-50)60-48/h36-39,41-48,50-52,54-58H,3-35H2,1-2H3,(H,49,53)
Klucz InChI
PZGGVRFULLAFKR-UHFFFAOYSA-N
Powiązanie
Contains approx. 15% of the palmitoyl analog.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)