Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22F3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
color
off-white
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, H2O: insoluble, ethanol: freely soluble
SMILES string
Nc1ccc(CCN2CCN(CC2)c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H22F3N3/c20-19(21,22)16-2-1-3-18(14-16)25-12-10-24(11-13-25)9-8-15-4-6-17(23)7-5-15/h1-7,14H,8-13,23H2
InChI key
GAAKALASJNGQKD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1D(3352)
Biochem/physiol Actions
Selective 5-HT1A serotonin receptor agonist and 5-HT1D serotonin receptor antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S009-25MG | 04061832093246 |