Kluczowe dokumenty
RF353017C-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
F-35-30-17, non aerosol tight, with 10 steel sleeves for 15 mL vessels, with 10 adapters for conical tubes and 10 rubber mats for round-bottom tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Produkt RF353017C-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
to hold 20 x 15 conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
with 10 steel sleeves for 15 mL vessels
with 10 adapters for conical tubes and 10 rubber mats for round-bottom tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639421 (NA)
Eppendorf® 5702705004 (EU)
Parametry
2,750 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rotory pasujące do modeli wirówek Eppendorf 5702, 5720 R i 5720 RH
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)