Przejdź do
RAB1936
Ludzki test ELISA MIS/AMH
for Serum, Plasma, and Cell Culture Supernatants
Synonim(y):
AMH, Czynnik hamujący muellerianizm, Hormon anty-Muellerowski, MIS, Substancja hamująca muellerianizm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... AMH(268)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.18 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AMH(268)
General description
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa ludzki MIS. Inne gatunki nie zostały określone.
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Other Notes
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo próbka w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1358RAB1371RAB1301
Gene Information
human ... AMH(268)
Gene Information
human ... CDO1(1036)
Gene Information
human ... CLC(1178)
Gene Information
human ... CA2(760)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.18 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • RAB1936A HUMAN MIS ELISA PLATE (ITEM A) 96 wells
  • RAB1936C LYOPHILIZED HUMAN MIA PROTEIN STANDARD (ITEM C) 2 vials
  • RAB1936F BIOTINYLATED HUMAN MIA DETECTION ANTIBODY (ITEM F) 2 vials
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • 20X Wash Buffer (Item B) 25 mL
    Karta charakterystyki
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H) 12 mL
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I) 8 mL
    Karta charakterystyki
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2) 15 mL
    Karta charakterystyki
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)